形状
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~492
組成
EO/phenol, 3
屈折率
n20/D 1.542
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
416525-1L:
416525-250ML:
416525-BULK:
416525-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック