Merck
413550
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A エトキシレートジアクリレート
average Mn ~468, EO/phenol 1.5, contains 250 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~468
含みます
250 ppm MEHQ as inhibitor
組成
EO/phenol, 1.5
屈折率
n20/D 1.545
密度
1.146 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bisphenol A ethoxylate diacrylate is a cross-linking monomer that is used to improve the mechanical properties of the polymeric system. It is majorly used in the formation of solid polymer based electrolytes which can be used for electrochemical applications.
アプリケーション
  • Removable acrylic pressure-sensitive adhesives activated by UV-radiation: The preparation of bisphenol A ethoxylate diacrylate through the condensation reaction of BADGE and AA is detailed for adhesive applications (Chu et al., 2014).
  • Thermomechanical Properties and Shape‐Memory Behavior of Bisphenol A Diacrylate‐Based Shape‐Memory Polymers: The study analyzes the shape-memory properties of polymers based on bisphenol A diacrylate and BAEDA (Santiago et al., 2016).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413550-1L:
413550-250ML:
413550-BULK:
413550-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A study of cross-linked PEO gel polymer electrolytes using bisphenol A ethoxylate diacrylate: ionic conductivity and mechanical properties
Kang Y, et al.
Journal of Power Sources, 119(3), 432-437 (2003)
Synthesis of clay nanocomposite materials by light-induced crosslinking polymerization
Benfarhi S, et al.
European Polymer Journal, 40(3), 493-501 (2004)