Merck
425443
Sigma-Aldrich
ベンズアミド-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO15NH2
CAS番号:
分子量:
122.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
125-128 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
InChI Key
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
425443-BULK:
425443-250MG:
425443-1G:
425443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)