Merck
609013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i7+1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-NNXLWEQRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
609013-VAR:
609013-BULK:
609013-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)