Merck
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
別名:
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CONHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
157.09
Beilstein:
1934914
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
InChI Key
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440507-5ML:
440507-VAR:
440507-BULK:
440507-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 389-389 (1996)