主要文書
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
別名:
2,2,2-Trifluoroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C-CO-NH2
CAS番号:
分子量:
113.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
206-559-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
溶解性
460 g/L
かさ密度
960 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI Key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3