Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2,4,6-トリヨードイソフタル酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
558.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
<5% water
mp
265-270 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444367-10G:
444367-5KG:
444367-50G:4548173988740
444367-BULK:
444367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)