アプリケーション
一般によく用いられるキラルビルディングブロックです。二環系α-ヒドロキシラクトンの光学分割や、無保護アミノ酸のエナンチオマ-過剰率の測定に用いられるキラルなホスホン酸エステル類の合成に用いられます。有用なキラル誘導体化試薬です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447056-5G:
447056-1G:
447056-VAR:
447056-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)