Merck
447269
Sigma-Aldrich
ドデカメチルペンタシロキサン
97%
別名:
1,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,9-ドデカメチルペンタシロキサン, DC 200 Fluid 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiO[Si(CH3)2O]3Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
384.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-19(7,8)15-21(11,12)16-20(9,10)14-18(4,5)6/h1-12H3
InChI Key
FBZANXDWQAVSTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ドデカメチルペンタシロキサンは、有機合成における反応物または溶媒として使用される有機ケイ素化合物です。コーティング、接着剤、エラストマーなどの産業用途で広く使用されている直鎖状ポリジメチルシロキサン(PDMS)などの有用な化合物を合成するための前駆体化合物としても使用されます。
アプリケーション
  • 埋立地浸出液由来のdodecamethylpentasiloxaneの吸着特性:この研究では、環境化学者や廃棄物管理専門家にとってきわめて重要な、都市の固形廃棄物におけるdodecamethylpentasiloxaneの吸着挙動を検討しています(Q Kong et al., 2022)。
  • シリコーンオイルの毒性:この研究では、シリコーンオイルの用途を検討している創薬化学者にとって重要な、dodecamethylpentasiloxaneなどの液体低分子量シクロシロキサンの細胞毒性を評価しています(Y Chen et al., 2021)。
  • 揮発性methylsiloxaneの生物蓄積:Dodecamethylpentasiloxaneなどの揮発性methylsiloxaneが水生生態系にどのように生物蓄積するのかをレビューしており、環境科学者や規制当局にとって有用です(F Bernardo et al., 2022)。
  • 固形MRI造影剤:生物医学研究および材料科学に関連するin vivo酸素センシングのための造影剤としてのdodecamethylpentasiloxaneの使用について説明しています(VH Liu et al., 2014)。
  • 下水汚泥微生物によるMethyl Siloxaneの効果的な除去:環境化学者および廃棄物処理研究にとって重要な、dodecamethylpentasiloxaneの生分解について論じています(Y Wang et al., 2019)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447269-BULK:
447269-VAR:
447269-10ML:
447269-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danbi Lee et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109457-109457 (2019-07-28)
Siloxanes have been used as chemical additives in various products since the 1940s. They are known to have potentially toxic effects, to be environmentally persistent, and to be bioaccumulative. Previous studies have reported high levels of siloxanes in various environmental
Juan Aspromonte et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(11), 2537-2544 (2020-02-18)
Most of the reported methods for the analysis of volatile methylsiloxanes focus on their environmental fate or possible health effects, aiming at trace level analysis by using direct injection gas chromatography. However, system contamination as carry over and side reactions
De-Gao Wang et al.
The Science of the total environment, 574, 1254-1260 (2016-09-25)
We measured the concentrations of linear and cyclic volatile methylsiloxanes (VMS) concentrations in the blood plasma of turtles, cormorants, and seals collected from Canadian freshwater and marine ecosystems. A modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) method was
Zhen Cheng et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 271, 116128-116128 (2021-01-10)
Organosilicons are widely used in consumer products and are ubiquitous in living environments. However, there is little systemic information on this group of pollutants in ambient particles. This study proposes a novel untargeted strategy based mainly on the mass difference
Tri Manh Tran et al.
Chemosphere, 184, 1117-1124 (2017-07-05)
Earlier studies have reported the occurrence of cyclic and linear siloxanes in personal care and household products. Nevertheless, there is a lack of information on the occurrence of siloxanes in indoor air. In this study, four cyclic and six linear