Merck
449113
Sigma-Aldrich
メリフィールドペプチド樹脂
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g Cl- loading, 2 % cross-linked
別名:
クロロメチル化スチレン-ジビニルベンゼンレジン, クロロメチル化スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化ポリスチレン, ジビニルベンゼン架橋ポリスチレン, クロロメチル化, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, クロロメチル化, ポリ(スチレン-co-ビニルベンジルクロリド-co-ジビニルベンゼン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
2 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
2.0-2.5 mmol/g Cl- loading
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449113-5G:
449113-25G:
449113-100G:
449113-VAR:
449113-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)