Merck
454982
Sigma-Aldrich
メタクリル酸3-(アクリロイルオキシ)-2-ヒドロキシプロピル
別名:
1-(アクリロイルオキシ)-2-ヒドロキシ-3-(メタクリロイルオキシ)プロパン, 2-ヒドロキシ-1-アクリルオキシ-3-メタクリロキシプロパン, 2-ヒドロキシ-1-アクリロイルオキシ-3-メタクリロイルオキシプロパン, 3-アクリロイルオキシグリセロールモノメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2O2CCH=CH2
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
350 ppm BHT as inhibitor
品質水準
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-4-9(12)14-5-8(11)6-15-10(13)7(2)3/h4,8,11H,1-2,5-6H2,3H3
InChI Key
ZODNDDPVCIAZIQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl Methacrylateとシリカ表面の2級アミノ基とのマイケル付加反応に関する分光分析:この研究では、AHMのマイケル付加反応を介したシリカ表面への重合可能なmethacrylate基の導入について考察しており、モル比を高めると官能基導入が増加することが確認されています(S Lee, KR Ha, 2014)。
  • RAFT非水系エマルジョン重合化による詳細が明らかなジブロック共重合体ナノオブジェクトの合成:この論文は、非水系媒体中におけるRAFT重合化を用いた詳細が明らかな高分子ナノオブジェクトの合成について詳述して、目的に合わせたナノ構造の作製におけるmethacrylate copolymersの汎用性を浮き彫りにしています(RR Gibson, A Fernyhough, OM Musa, SP Armes, 2021)。
  • アザマイケル付加反応によりシリカ粒子表面に導入されたmethacrylate groupsの分光分析:この論文では、AHMを用いたmethacrylate groupsによるシリカ粒子の官能基化を調べており、分光分析によりグラフト化効率に注目しています(S Lee, KR Ha, 2016)。
  • RAFT重合化により合成されたCysteine Methacrylateに基づく抗菌性を有する反応性双性イオンポリマー: 抗菌用途のための、チオマイケル反応を用いた、cysteineとAHMからの反応性・抗菌性双性イオンポリマーの合成について考察しています(P Yadav, S Hafeez, J Jaishankar, P Srivastava, 2021)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454982-VAR:
454982-100ML:
454982-500ML:
454982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Ugurlu
Australian dental journal, 65(3), 181-188 (2020-01-05)
This study aimed to evaluate the effect of double application of universal adhesives on bond strength to dentine after ionizing radiation. One hundred and forty caries-free human third molars were used. Half of the teeth were irradiated (IR) (70.2 Gy). The
Grzegorz Sokolowski et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(6) (2018-06-13)
Resin matrix dental materials undergo contraction and expansion changes due to polymerization and water absorption. Both phenomena deform resin-dentin bonding and influence the stress state in restored tooth structure in two opposite directions. The study tested three composite resin cements
San San May Phyo Aung et al.
Journal of dentistry, 104, 103527-103527 (2020-11-15)
Nowadays, the universal adhesives are often used for silane application prior to application of self-adhesive resin cements. The purpose of this study was to evaluate enamel surface roughness and to observe the enamel-adhesive interface after acid-base challenge using three different
Chenmin Yao et al.
The journal of adhesive dentistry, 22(1), 65-77 (2020-02-08)
This study investigated the bonding efficacy of a new so-called self-adhesive composite hybrid onto flat (FLAT) and high C-factor class-I cavity-bottom (CAVITY) dentin. The immediate and aged (50,000 thermocycles) microtensile bond strength (μTBS) to FLAT and CAVITY dentin of the
John Jackson Yang et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-25)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (S. aureus) (MRSA) has become an alarming threat to public health, and infected soft tissue. Antibiotics are commonly used to treat skin infection with MRSA, but the inappropriate use of antibiotics runs a considerable risk of generating