Merck
268542
Sigma-Aldrich
メタクリル酸ヒドロキシプロピル
Mixture of hydroxypropyl and hydroxyisopropyl methacrylates, 97%, contains 180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
HPMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
1752228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
57 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCCO
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI Key
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 大腿骨骨折の修復を目的とした、Zn/Ce 置換ヒドロキシアパタイトナノ粒子を組み込んだ、ポリメタクリル酸ヒドロキシプロピルクライオゲルの合成:この研究では、骨折治癒を目的とした、Zn/Ce 置換ヒドロキシアパタイトナノ粒子を組み込んだ、メタクリル酸ヒドロキシプロピルのクライオゲルの合成を検討しています(H Zhou, H Jiao, J Xu, Y Liu, S Wei, 2019)。
  • ポリ(メタクリル酸ヒドロキシプロピル-コ-メタクリル酸グリシジル):ヒドロキシ官能性メタクリレートを含有する、明確に定義された疎水性ゲルの容易な合成:この論文では、様々な材料用途に有用なメタクリル酸ヒドロキシプロピルおよびメタクリル酸グリシジルを用いた疎水性ゲルの合成について紹介しています(N Orakdogen, B Sanay, 2017)。
  • ポリ(メタクリル酸ヒドロキシプロピル)薄膜の化学気相成長:この研究では、ポリ(メタクリル酸ヒドロキシプロピル)の薄膜をメンブレン上に作成する化学気相成長プロセスを取り上げ、その機能特性を向上させています(E Sevgili, M Karaman, 2019)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268542-5ML:
268542-BULK:
268542-VAR:
268542-100ML:4548173312774
268542-1L:4548173312798
268542-18L:4548173312781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qingyu Xiang et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 80(2), 379-386 (2011-11-22)
In several groups of malignant tumors including head and neck tumors, a protein named Hsp47/CBP2 leaked from the cell was expressed on the tumor cell surface. Several synthetic peptides have been identified as effective ligands for binding to Hsp47/CBP2. This
Yang Yang et al.
Biomaterials, 33(7), 2260-2271 (2011-12-23)
Galectin-3 (Gal-3), over-expressed on a variety of human tumor cells, is a potential binding site for targeted metastatic prostate cancer therapy. The aim of this study was to develop a G3-C12-mediated drug delivery system based on N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide (HPMA) copolymers
Annette Kelsch et al.
Biomacromolecules, 13(12), 4179-4187 (2012-11-28)
In this work we describe the application of amphiphilic N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA)-based copolymers as polymeric surfactants in miniemulsion techniques. HPMA-based copolymers with different ratios of HPMA (hydrophilic) to laurylmethacrylate (LMA; hydrophobic) units were synthesized by RAFT polymerization and postpolymerization modification. The
Russell N Johnson et al.
Biomacromolecules, 13(3), 727-735 (2012-02-01)
High-molecular-weight, branched N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers were synthesized and conjugated with Fab' fragments of the anti-CD20 antibody, 1F5. This produced multivalent conjugates with varying valency (amount of Fab' per macromolecule) targeted to the B-cell antigen CD20. The apoptotic activity of the
Adam J Gormley et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 166(2), 130-138 (2012-12-25)
Effective drug delivery to tumors requires both transport through the vasculature and tumor interstitium. Previously, it was shown that gold nanorod (GNR) mediated plasmonic photothermal therapy (PPTT) is capable of increasing the overall accumulation of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers in prostate