Merck
455393
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS番号:
分子量:
226.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(10)3-6(5)8(11,12)13/h1-3H
InChI Key
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455393-BULK:
455393-1G:
455393-VAR:
455393-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert T Jacobs et al.
Future medicinal chemistry, 3(10), 1259-1278 (2011-08-24)
Human African trypanosomiasis, caused by the kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei, affects thousands of people across sub-Saharan Africa, and is fatal if left untreated. Treatment options for this disease, particularly stage 2 disease, which occurs after parasites have infected brain tissue