Merck
457396
Sigma-Aldrich
4-フルオロインドール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FN
CAS番号:
分子量:
135.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
90 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
InChI Key
ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 抗癌性の免疫修飾剤としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジル-エテニル-インドール調製の反応物質
  • 抗真菌の調製用反応物質
  • 糖尿病における高血糖を管理するためのナトリウム依存グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害剤を調製するための反応物質です。
  • 選択的セロトニン再取り込み阻害剤の調製用反応物質
  • HIV-1付着インヒビターの調製のための反応剤
  • モノアミン再取り込み阻害剤の調製のための反応剤
  • ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤の調製のための反応剤
  • ヒト乳癌細胞の増殖阻害剤の調製のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457396-1G:
457396-BULK:
457396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of (L)-4-Fluorotryptophan.
Konas DW, et al.
Synthetic Communications, 42(1), 144-152 (2012)
4-Fluoroindole and Derivatives.
Bentov M, et al.
Israel J. Chem., 2(1), 25-28 (1964)
(Erratum)
Journal of Medicinal Chemistry, 2442-2442 null
A synthesis of (-)-indolactam V.
Semmelhack MF and Rhee H.
Tetrahedron Letters, 34(39), 1395-1398 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1765-1765 (1994)