Merck
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
別名:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~410
品質水準
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
転移温度
Tg −54 °C
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458074-2L:
458074-VAR:
458074-500ML:
458074-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)