グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
75%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
232 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
InChI Key
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジ(プロピレングリコール)ジベンゾアート(DPGDB)は、2つのベンゾアート基と結合したエーテル結合を持つ広く使用されている可塑剤です。
アプリケーション
DPGDBは、熱誘導型相分離によるポリスルホン膜の調製のための希釈剤として使用される場合があります。水処理と食品加工に用途が見つかる可能性があります。また、ダイアモンドコーティングされたPVCを製造するためのポリ塩化ビニル(PVC)の可塑剤として使用される場合もあります。
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597236-VAR:
597236-1L:
597236-BULK:
597236-4L:
Development of new PVC materials. Characterization and feasibility of diamond coatings on model PVC materials.
Diamond and Related Materials, 16(3), 630-636 (2007)
Designing green plasticizers: Linear alkyl diol dibenzoate plasticizers and a thermally reversible plasticizer
Polymers, 10(6), 646-646 (2018)
Fabrication of polysulfone membrane via thermally induced phase separation process.
Materials Letters, 195(6), 190-193 (2017)