Merck
460826
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
3590943
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]21/D −10°, neat
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI Key
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate can be used as a key intermediate for the synthesis of various ACE inhibitors like Cilazapril, Benazepril, and Enalapril.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460826-5G:
460826-1G:
460826-BULK:
460826-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)