Merck
463221
Sigma-Aldrich
グリコール酸エトキシラートラウリルエーテル
average Mn ~360
別名:
ラウレス-4カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~360
品質水準
屈折率
n20/D 1.45
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
特徴および利点
Not sensitive to hard water.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
463221-BULK:
463221-100ML:
463221-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)