Merck
464244
Sigma-Aldrich
Hydroxybutyl methacrylate, mixture of isomers
94%
別名:
HOB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
94%
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC(O)CC)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(9)5-11-8(10)6(2)3/h7,9H,2,4-5H2,1,3H3
InChI Key
IEVADDDOVGMCSI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Supplementary Information for “Permeable Protein-Loaded Polymersome Cascade Nanoreactors by Polymerization-Induced Self-Assembly”: This study involves the use of 2-hydroxypropyl methacrylate, a mixture of isomers, as a precursor in the creation of protein-loaded nanoreactors (LD Blackman et al., 2020).
  • Shape-Shifting Thermoresponsive Block Copolymer Nano-Objects: Explores the use of hydroxybutyl methacrylate (HBMA) in the synthesis of block copolymer nano-objects, focusing on its ability to shift shapes in response to temperature changes (SJ Hunter et al., 2023).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
464244-BULK:
464244-25G:
464244-100G:
464244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.