Merck
470112
Sigma-Aldrich
4-(ジフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
172.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5,8H
InChI Key
ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde is a p-difluoromethoxy substituted benzaldehyde.
アプリケーション
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde may be used for the preparation of 4-(4-difluoro­methoxy­phen­yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa­hydro­quinazoline-2,5-dione, via one-pot three-component reaction with cyclo­hexane-1,3-dione and urea.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470112-1G:
470112-BULK:
470112-5G:
470112-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-(4-Difluoromethoxyphenyl)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahydroquinazoline-2, 5-dione.
Lin H-X, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(4), o1565-o1567 (2007)
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow