Merck
470201
Sigma-Aldrich
2-(プロピルアミノ)エタノール
≥98%
別名:
N-プロピルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470201-25ML:
470201-VAR:
470201-100ML:
470201-BULK:
470201-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xue Liu et al.
Polymers, 12(11) (2020-10-30)
Thermoresponsive poly(2-(N-alkylacrylamide) ethyl acetate)s with different N-alkyl groups, including poly(2-(N-methylacrylamide) ethyl acetate) (PNMAAEA), poly(2-(N-ethylacrylamide) ethyl acetate) (PNEAAEA), and poly(2-(N-propylacrylamide) ethyl acetate) (PNPAAEA), as well as poly(N-acetoxylethylacrylamide) (PNAEAA), were synthesized by solution RAFT polymerization. Unexpectedly, it was found that there are
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)