Merck
475521
Sigma-Aldrich
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7I2N
CAS番号:
分子量:
346.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
191-195 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI Key
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475521-5G:
475521-BULK:
475521-1G:4548173994406
475521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)