アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
166-173 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChI Key
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P43807-10G:
P43807-100G:
P43807-BULK:
P43807-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック