アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
powder
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
InChI Key
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727520-1G:
727520-5G:
727520-BULK:
727520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)