Merck
727512
Sigma-Aldrich
8-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
別名:
8-Quinolinylmethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BrN
CAS番号:
分子量:
222.08
Beilstein:
119140
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
powder
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
InChI Key
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727512-1G:
727512-5G:
727512-VAR:
727512-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kuppusamy Kanagaraj et al.
iScience, 23(3), 100927-100927 (2020-03-15)
The design and development of specific recognition and sensing systems for biologically important anionic species has received growing attention in recent years, as they play significant roles in biology, pharmacy, and environmental sciences. Herein, a new supramolecular sensing probe L1
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular