Merck
481556
Sigma-Aldrich
一塩化ヨウ素
99.998% trace metals basis
別名:
塩化ヨウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICl
CAS番号:
分子量:
162.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
不純物
<25 ppm total metallic impurities
bp
97.4 °C (lit.)
密度
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI Key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
A.C.S.の試薬規格に適合しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第6類:酸化性液体
ハロゲン間化合物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481556-25G:4548173994451
481556-VAR:
481556-5G:4548173994468
481556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cation radicals as intermediates in aromatic halogenation with iodine monochloride: solvent and salt effects on the competition between chlorination and iodination.
Hubig SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(21), 6233-6244 (1994)
Ahmed Khalil et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 33(12), 786-799 (2014-11-06)
The reaction of thymidine, 3-mono-, and 3,3',5'-trialkylsubstitued thymidine analogues with iodine monochloride (ICl) was investigated. Treatment with ICl resulted in rapid deglycosylation, anomerization, and isomerization of thymidine and 3-substituted thymidine analogues under various reaction conditions leading to the formation of
Ultrasonic-assisted synthesis of flavones by oxidative cyclization of 2'-hydroxychalcones using iodine monochloride.
Lahyani A and Trabelsi M.
Ultrasonics Sonochemistry, 31, 626-630 (2016)
Polymethylbenzene complexes of iodine and iodine monochloride.
Andrews LJ and Keefer RM.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4500-4503 (1952)
A Gafni
Biochimica et biophysica acta, 742(1), 91-99 (1983-01-12)
Rat muscle glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was reacted with two reagents aimed at the highly reactive cysteine-149 residue in the active site of the enzyme. The enzyme was rapidly inactivated by iodine monochloride. Complete inactivation occurred when approx. 6 mol ICl were