Merck
483788
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-D-プロリナール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO3
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D +83°, neat
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
483788-1G:
483788-VAR:
483788-5G:
483788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Balboni et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(11), 979-988 (2001-01-04)
A series of thirty 2-(3-pyridylaminomethyl)azetidine, pyrrolidine and piperidine analogues as nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands was explored. In general, pyrrolidinyl and many azetidinyl compounds were found to bind with enhanced affinity relative to the piperidines. In the three series, the