アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
SMILES記法
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
InChI Key
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
アプリケーション
天然物の不斉合成反応に広く用いられています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
432741-BULK:
432741-250MG:
432741-1G:
432741-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)