Merck
543039
Sigma-Aldrich
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
別名:
(R)-2,3-シクロヘキシリデングリセルアルデヒド, (R)-シクロヘキシリデングリセルアルデヒド, 2,3-O-シクロヘキシリデン-D-グリセルアルデヒド, O,O-シクロヘキシリデン-(R)-グリセルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O3
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]/D 60±10° in chloroform
品質水準
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
ketal
SMILES記法
O=C[C@H]1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C9H14O3/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h6,8H,1-5,7H2/t8-/m0/s1
InChI Key
FFGZPNNLXMQFMO-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • プロリン触媒Diels-Alder反応
  • Wittigオレフィン化-Claisen転位条件を用いるカルバヘキソフラノース類の立体分岐的合成
  • Wittig反応
  • クロチル化反応
  • 立体制御アリル化および塩基触媒オキシMichael付加を経由するゴニオタレスジオールAの不斉合成
Used as a building block.
その他情報
Contains varying amounts of polymer
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
543039-1G:
543039-VAR:
543039-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 60, 585-587 (1995)