Merck
486663
Sigma-Aldrich
Fluoromethane-d3
99 atom % D
別名:
Methyl-d3 fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3F
CAS番号:
分子量:
37.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
蒸気圧
44.2 atm ( 21.1 °C)
品質水準
同位体純度
99 atom % D
bp
−77.9 °C (lit.)
mp
−141.8 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])F
InChI
1S/CH3F/c1-2/h1H3/i1D3
InChI Key
NBVXSUQYWXRMNV-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)