Merck
490083
Sigma-Aldrich
L-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@](N)(CCSC)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490083-BULK:
490083-VAR:
490083-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji Cao et al.
Nature communications, 11(1), 1251-1251 (2020-03-08)
Ferroptosis is a newly characterized form of regulated cell death mediated by iron-dependent accumulation of lipid reactive oxygen species and holds great potential for cancer therapy. However, the molecular mechanisms underlying ferroptosis remain largely elusive. In this study, we define