Merck
589780
Sigma-Aldrich
D-メチオニン-(メチル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
光学活性
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
589780-BULK:
589780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)