Merck
490180
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH=13CHCO2H
CAS番号:
分子量:
118.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
137-140 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)\[13CH]=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1+1,2+1
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-GQTGYUFJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490180-100MG:
490180-VAR:
490180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)