Merck
490628
Sigma-Aldrich
窒化インジウム(III)
99.9% trace metals basis
別名:
Indium mononitride, Indium nitride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InN
CAS番号:
分子量:
128.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
粒径
100 mesh
SMILES記法
N#[In]
InChI
1S/In.N
InChI Key
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490628-VAR:
490628-BULK:
490628-1G:4548173316369
490628-5G:4548173316376
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
電子線リソグラフィや集束イオンビームによるパターニングにPEDOT:PSSを用いた事例をご紹介します。