Merck
491071
Sigma-Aldrich
3,3′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline-15N2
98 atom % 15N
別名:
1,3-Bis(3-amino-15N-phenoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OC6H415NH2)2
CAS番号:
分子量:
294.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
mp
107-109 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
InChI Key
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)