同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
495077-VAR:
495077SP-BULK:
495077-BULK:
495077-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)