Merck
497894
Sigma-Aldrich
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
別名:
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)4ZnBr
CAS番号:
分子量:
227.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.971 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Cyanobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by coupling with organic halides or triflates.
It can also be used as a reactant to prepare:
  • 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.
  • α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F - (THF)
引火点(℃)
-21.2 °C - (THF)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497894-50ML:4548173163055
497894-BULK:
497894-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient method for the synthesis of 3-alkylthiophenes bearing functional groups on the side chain: imides and amides
D Jian, et al.
Synthetic Metals, 139(1), 81-88 (2003)
Palladium-catalysed coupling of α-halo vinylphosphonate and α-phosphonovinyl sulfonate with alkylzincs: straightforward and versatile synthesis of ?-alkyl vinylphosphonates
Zhang Li, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 5(9), 1457-1461 (2018)
Room-temperature Negishi cross-coupling of unactivated alkyl bromides with alkyl organozinc reagents utilizing a Pd/N-heterocyclic carbene catalyst
Hadei N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8503-8507 (2005)