アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
513911-BULK:
513911-VAR:
513911-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)