Merck
418293
Sigma-Aldrich
ナトリウムチオフェノラート
technical grade, 90%
別名:
チオフェノール ナトリウム塩, ナトリウムチオフェノキシド, ベンゼンチオール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SNa
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
3597302
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI Key
RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオフェノールナトリウムは、ジエチルエーテル中でのナトリウムとチオフェノールの反応で調製することができます。
アプリケーション
チオフェノールナトリウムは、天然起源の環状シスチンノットミクロタンパク質トリプシン阻害薬であるMCoTI-IおよびMCoTI-IIシクロチドの合成に使用されています。チオフェノールナトリウムは以下の研究に使用することができます:
  • 免疫測定法プローブ、および表面が強化されたラマン散乱(SERS)による標識のないタンパク質の検出。
  • 新規なシクロメタル化6-フェニル-4-(p-R-フェニル)-2,2'-ビピリジル(C-N--N)Pt(II)チオフェノレート錯体の調製。
  • 1,3,5,7,9-ペンタキス(4-メトキシフェニルチオ)コランニュレン、1,3,5,7,9-ペンタキス(2-ナフチルチオ)コランニュレンおよび1,3,6,8-テトラキス(4-メトキシフェニルチオ)コナンニュレンの合成。
  • ホモレプティックアリールチオレートTi(IV)錯体、[Ti(SPh)62-のEt4N+塩の合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
418293-50G:
418293-10G:
418293-VAR:
418293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jacob Schneider et al.
Inorganic chemistry, 48(4), 1498-1506 (2009-01-15)
Three new cyclometalated 6-phenyl-4-(p-R-phenyl)-2,2'-bipyridyl (C--N--N) Pt(II) thiophenolate complexes (R = Me (2a), COOMe (2b), and P(O)(OEt)(2) (2c)) have been synthesized and studied. The new C--N--N ligands L2 (R = COOMe) and L3 (R = P(O)(OEt)(2)) undergo cyclometalation with a Pt(II)
Xuefang Gu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(7), 1885-1894 (2014-03-01)
A simple and sensitive method, based on surface-enhanced Raman scattering (SERS), for immunoassay and label-free protein detection is reported. A series of bowl-shaped silver cavity arrays were fabricated by electrodeposition using a self-assembled polystyrene spheres template. The reflection spectra of
Panumart Thongyoo et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(8), 1462-1470 (2008-04-04)
The naturally-occurring cyclic cystine-knot microprotein trypsin inhibitors MCoTI-I and MCoTI-II have been synthesised using both thia-zip native chemical ligation and a biomimetic strategy featuring chemoenzymatic cyclisation by an immobilised protease. Engineered analogues have been produced containing a range of substitutions
The synthesis and structural characterization of [Et4N]2 [Ti(SPh)6] and trimeric [Ti3O(SPh)3Cl4 (CH3 CN)5]?CH3 CN?(C2 H5)2O complexes.
Kim JT, et al.
Polyhedron, 19(9), 1139-1143 (2000)
S Mizyed et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(51), 12770-12774 (2001-12-26)
1,3,5,7,9-Pentakis(4-methoxyphenylthio)corannulene (3), 1,3,5,7,9-pentakis(2-naphthylthio)corannulene (4), and 1,3,6,8-tetrakis(4-methoxyphenylthio)corannulene (5b) have been synthesized by chlorination of corannulene with ICl in CH(2)Cl(2) at 25 degrees C and subsequent nucleophilic aromatic substitution with the appropriate sodium thiophenolate in DMEU at 25 degrees C. (1)H NMR