Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
別名:
(S)-(−)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-2-ピペリジンカルボン酸, (S)-1-Boc-ピペリジン-2-カルボン酸, N-Boc-L-ピペコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO4
CAS番号:
分子量:
229.27
Beilstein:
480024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
光学純度
ee: 98% (GLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516368-BULK:
516368-VAR:
516368-1G:
516368-5G:
516368-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)