Merck
518441
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl chloroformate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4Cl
CAS番号:
分子量:
191.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
蒸気圧
0.75 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4-6(5)11-7(9)10/h1-4H
InChI Key
PENYBFRQSLVMLW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
518441-5G:
518441-VAR:
518441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)