Merck
518697
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-カルボン酸
98%
別名:
4-(トリフルオロメチル)ニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO2
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518697-1G:
518697-BULK:
518697-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)