Merck
707376
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)ニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3F4NO2
CAS番号:
分子量:
209.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-100 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707376-BULK:
707376-250MG:
707376-1G:
707376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)