Merck
543918
Sigma-Aldrich
2-クロロピリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
2-クロロイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
157.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloropyridine-4-carboxylic acid may be used to synthesize 11-oxo-11 H-pyrido[2,1-b]quinazoline-7-carboxylic acid1 and 3-oxospiro[(aza)isobenzofuran-1(3H),1′-cyclohexane]-4′-carboxamide derivatives.
Used in monocomposite films.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543918-BULK:
543918-5G:
543918-25G:
543918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
11-Oxo-11H-pyrido [2, 1-b] quinazoline-8-carboxylic acid, an orally active antiallergy agent.
Schwender CF, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 22(1), 114-116 (1979)
Discovery of trans-N-[1-(2-fluorophenyl)-3-pyrazolyl]-3-oxospiro [6-azaisobenzofuran-1 (3H), 1'-cyclohexane]-4'-carboxamide, a potent and orally active neuropeptide Y Y5 receptor antagonist.
Haga Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6971-6982 (2009)
Chemistry of Materials, 16, 2363-2368 (2004)
Manal H Al Khabbas et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 44, 209-217 (2017-10-03)
A number of new mono- and dihydroxypyridinethione ligands have been synthesized via reaction of dimethylamine and amino acid esters with the active amide obtained from the reaction of 1-hydroxy-2-pyridinethione-4-carboxylic acid (1) and 1,1'-carbonyldiimidazole in DMF. Moreover, the lead complexes of