アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
154-158 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739804-BULK:
739804-VAR:
739804-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)