Merck
484652
Sigma-Aldrich
6-ブロモピリジン-2-カルボン酸
98%
別名:
6-ブロモピコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
192-194 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
キラルな2,2'-ジピリジルアミンの合成に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484652-BULK:
484652-VAR:
484652-1G:
484652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 45, 5019-5021 (2004)