Merck
521191
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
InChI Key
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene is an aromatic acetylene derivative. Its reaction with 2-diazo-5,5-dimethylcyclohexanedione (diazodimedone) has been reported to afford cycloadducts.
アプリケーション
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene may be used in the preparation of 5-chloro-3-[(4-methoxy-2-methylphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.0 °F - closed cup
引火点(℃)
93.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521191-5G:
521191-BULK:
521191-1G:
521191-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)