Merck
460427
Sigma-Aldrich
ネオジム(III)アセチルアセトナート 水和物
別名:
2,4-ペンタンジオン ネオジム(III)誘導体, Nd(acac)3, ネオジム(III)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd(C5H7O2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
441.56 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
組成
Nd, 30.0-34.0% EDTA titration
反応適合性
core: neodymium
reagent type: catalyst
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Nd](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Nd.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
ZOWCSWGOVNMTLL-KJVLTGTBSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
460427-BULK:
460427-10G:
460427-50G:
460427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruiyang Kang et al.
Scientific reports, 9(1), 9135-9135 (2019-06-27)
With the development of electronic devices such as integrated circuits toward the continual increase in power density and consumption, the efficient heat dissipation and low thermal expansion of materials become one of the most important issue. However, conventional polymers have
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。