Merck
331716
Sigma-Aldrich
ガドリニウム(III)アセチルアセトナート 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン ガドリニウム(III)誘導体, Gd(acac)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
454.57 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
solid
反応適合性
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
InChI Key
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
331716-5G:
331716-25G:
331716-BULK:
331716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.