Merck
522929
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzenethiol
90%
別名:
3,5-Dimethylthiophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
138.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-Dimethylbenzenethiol is an organic building block. It is also referred to as 5-mercapto-m-xylene.
アプリケーション
3,5-Dimethylbenzenethiol may be employed as a starting reagent in the preparation of Lithium 2-lithio-3,5-dimethylbenzenethiolate. It may also be used in the preparation of 1,1,2-trichloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne and 1,1,2,4-tetrachloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
522929-5G:
522929-VAR:
522929-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Directed lithiation of arenethiols.
Smith K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(2), 665-669 (1989)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been